Wichtige Dokumente
850336P
Avanti
MAPCHO™-12
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
DPC; FOS-Cholin-12; FOS12; FC-12
Beschreibung
n-dodecylphosphocholine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850336P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850336P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850336P-5g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3
InChIKey
QBHFVMDLPTZDOI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)