810282P
Avanti
TopFluor™ PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810282P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810282P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)