810250C
Avanti
25-NBD Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810250C
Synonym(e):
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholesterol
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810250C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (810250C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (810250C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810250C
Konzentration
1 mg/mL (810250C-1mg)
10 mg/mL (810250C-10mg)
5 mg/mL (810250C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)N(C(CCC[C@H]([C@H]3[C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O)C)CC4)CC3)C)C)C)C
InChI
1S/C33H48N4O4/c1-20(7-6-8-21(2)36(5)28-13-14-29(37(39)40)31-30(28)34-41-35-31)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(38)15-17-32(22,3)27(24)16-18-33(25,26)4/h9,13-14,20-21,23-27,38H,6-8,10-12,15-19H2,1-5H3/t20-,21?,23+,24+,25+,26+,27+,32+,33-/m1/s1
InChIKey
RMGLSQAGXRZCPZ-OVHOIDCTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)