Merck
810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810252P, powder
Synonym(e):
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
Größe auswählen
1 MG
CHF 337.00
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 337.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H70N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810252P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)