Merck
19123
Sigma-Aldrich
Nilrot
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nilblau A-Oxazon
Größe auswählen
10 MG
CHF 169.00
CHF 169.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 169.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.37
Beilstein:
279110
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 169.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
205-215 °C
λmax
553 nm
Fluoreszenz
λex 530 nm; λem 635 nm in methanol
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nilrot ist ein ungeladenes hydrophobes Molekül und ein Benzophenoxazon-Farbstoff.[1][2] Es fungiert als Fluoreszenz-Sonde für intrazelluläre Lipide und hydrophobe Proteindomänen. Dieser Farbstoff fluoresziert in allen organischen Lösungsmitteln. Die fluoreszierenden Farben liegen im Bereich von Goldgelb bis Tiefrot.[2]
Anwendung
Nilrot wird zur Färbung von intrazellulären Lipidtröpfchen[3][4] und neutralen Lipiden eingesetzt.[5][6]
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Resveratrol suppresses T0901317-induced hepatic fat accumulation in mice
Gao M and Liu D
The AAPS Journal, 15, 744-752 (2013)
Nile red as a polarity-sensitive fluorescent probe of hydrophobic protein surfaces
Sackett D L and Wolff J
Analytical Biochemistry, 167(2), 228-234 (1987)
Biosynthesis of high yield fatty acids from Chlorella vulgaris NIES-227 under nitrogen starvation stress during heterotrophic cultivation
Shen XF, et al.
Water Research, 81(3), 294-300 (2015)
Three-dimensional label-free imaging and quantification of lipid droplets in live hepatocytes
Kim K, et al.
Scientific Reports, 6, 36815-36815 (2016)
Development of an in vitro human liver system for interrogating nonalcoholic steatohepatitis
Feaver RE, et al.
JCI insight, 1(20) (2016)
Artikel
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What kind of laser channel should be used for image acquisition when staining with a diluted stock solution of Nile red in PBS, considering that Nile red may be appropriate for different excitation nm in different solvents?
    1 answer
    1. In regards to fluorescent properties of Nile Red, product 19123, only methanol is used as the solvent. No testing is performed using DMSO as the solvent and then further diluting into PBS. The specification for product 19123 calls for excitation at 530 nm and emission at 630-640 nm. This differs somewhat from the Biological Stain Commission's recommendations, which state that the excitation is 553 nm in methanol and emission is at 636 nm. The BSC also states that heptane can be used as a solvent. For heptane, the excitation is 485 nm, and emission is at 525 nm. As a result, the excitation and emission wavelengths vary depending on the solvent utilized. No data is available on the excitation and emission in DMF, DMSO, Xylene, Acetone, or ethanol. Nile Red has very minimal solubility in water at just 0.02%.
      Helpful?
  4. Would incubating samples at 2-8°C, rather than at room temperature protected from light, improve results, and would this lower temperature need an extension of the 24-hour incubation period?
    1 answer
    1. Staining procedures with Nile Red are generally conducted at room temperature; however, some protocols may call for higher temperatures. Incubating at 2-8°C is less typical and could require a longer staining period, as lower temperatures may slow down the reaction. For optimal results, it is advisable to run a comparative test with one specimen at room temperature and another at 2-8°C to determine the best conditions for a specific application.
      Helpful?
  5. Is Nile Red, Product 19123, soluble in acetone?
    1 answer
    1. This product has not been tested for solubility in acetone. However, a brief literature search suggests that this material may be dissolved at 1 mg/mL in acetone.
      This information has not been validated. See the link below to review an example:
      https://www.protocols.io/view/Nile-Red-prepared-in-acetone-n2bvj8q5gk5w/v1
      Helpful?
  6. How should Nile Red, Product 19123, be stored?
    1 answer
    1. We recommend storing this product at 2-8 °C, which is in accordance with our MSDS.
      Helpful?
  7. What is Nile Red, Product 19123, soluble in?
    1 answer
    1. Nile Red is soluble in methanol (1 mg/mL), ethanol (1mg/mL), water (0.2 mg/mL), and 2-methoxyethanol (1mg/mL).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.