Merck
100600C
Avanti
E.-coli-Extrakt polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
E. coli polares Lipidextrakt
Größe auswählen
100 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 784.00
1 G
CHF 1’250.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 784.00
1 G
CHF 1’250.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 2 × 20 mL (100600C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100600C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100600C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
25 mg/mL (100600C-100mg)
25 mg/mL (100600C-1g)
25 mg/mL (100600C-500mg)
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist ein Extrakt von E. coli B (ATCC 11303), gewachsen bei 37 °C auf Kornberg-Minimal-Medium und entnommen bei 3/4 exponentieller Wachstumsphase. Der E.-coli-Gesamtlipidextrakt ist ein Chloroform:Methanol-Extrakt des jeweiligen Gewebes. Dieser Extrakt wird unter Verwendung von entionisiertem Wasser getrennt; die Chloroform-Phase wird dann konzentriert. Polarer Lipidextrakt entsteht aus dem Gesamtlipidextrakt durch Ausfällen mit Aceton und anschließender Extraktion mit Diethylether.
Anwendung
E.-coli-Extrakt polar hat folgende Anwendungen:
  • für die Herstellung unilamellarer Liposomen für kinetische Studien[1]
  • für die Rekonstitution von ABC-Transportern (mit ATP-bindender Kassette) für Untersuchungen mittels Elektronenspinresonanz-Spektroskopie[2]
  • für die Rekonstitution von Molybdat-Transportprotein (MolBC) für Untersuchungen mittels Dauerstrich-Elektronenspinresonanz (cw-ERP)[3]
E.-coli-Extrakt polar ist geeignet für die Herstellung kleiner unilamellarer Vesikel, um die Oberfläche der Innenmembran von E. coli nachzuahmen.[4]
E.-coli-Extrakt polar wird für die Herstellung von Liposomen genutzt.[5][6][2]
Biochem./physiol. Wirkung
Polare E.-coli-Lipidextrakte enthalten Phosphatidylethanolamin als Hauptlipidkomponente. In geringerer Menge enthalten sind Phosphatidylglycerin (PG) und Kardiolipin. Quelle von E.-coli-Lipidextrakt sind die Hälften der zytoplasmischen Membran und die innere Hälfte der Außenmembran. [7] Er dient zur Rekonstituierung von Membranproteinen[7] und formt mittels Vesikelfusion eine Doppelschicht.[8]
Verpackung
30-ml-Braunglasflasche mit schmaler Mündung und Schraubkappe (100600C-1g)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (100600C-100mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (100600C-500mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Small substrate transport and mechanism of a molybdate ATP binding cassette transporter in a lipid environment
Rice AJ, et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 15005-15013 (2014)
The
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (2017)
An inducible reconstitution system for the real-time kinetic analysis of protease activity and inhibition inside the membrane
Baker RP and Urban S
Methods in Enzymology, 584, 229-253 (2017)
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Kohki Fujikawa et al.
ACS chemical biology, 13(9), 2719-2727 (2018-08-02)
MPIase is the first known glycolipid that is essential for membrane protein integration in the inner membrane of E. coli. Since the amount of natural MPIase available for analysis is limited and it contains structural heterogeneity, precisely designed synthetic derivatives