Merck
Z506575
Perfektum® Einweg-Hochdruckhahn
male Luer lock to threaded female Luer lock
Größe auswählen
1 EA
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 224.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6021HP
Allgemeine Beschreibung
Verchromtes Messing, druckfest bis 20 bar! Hochdruckhahn, Luer Lock-Kern auf Luer Lock-Hülse.
Rechtliche Hinweise
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)