Merck
Z175714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Oldershaw Destillationssäule
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
Größe auswählen
1 EA
CHF 5’000.00
CHF 5’000.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 5’000.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 5’000.00
Check Cart for Availability
Verbindung
Joints: ST/NS29/42 (2)
ID × AD
28 mm × 64 mm
Säulengröße
~495 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Vakuum-Mantel, streifenweise versilbert; 2 um 180° versetzte Schaufenster. Mit eingepassten, perforierten Böden mit Ableitrohr, um kondensiertes Destillat zum nächstniederen Boden zu leiten und mit Überlauf zur Wahrung des Flüssigkeitslevels.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)