Merck
Z506559
Perfektum® Einweg-Hahn aus Edelstahl
female Luer to male Luer lock
Größe auswählen
1 EA
CHF 352.00
CHF 352.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 352.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
CHF 352.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Cadence Science 6021SS
Parameter
45-60 psi pressure range (this fitting is pressure tested using water)
Allgemeine Beschreibung
Edelstahlhähne, LuerLock-Kern auf LuerLock-Hülse.
Rechtliche Hinweise
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)