Fortfahren mit
S7396
Fittings für Flüssigchromatographie-Säulen
Stopcock, Luer Lock (A)
Synonym(e):
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 141.00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
CHF 141.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
General description
Eine Polycarbonat/Acetal-Copolymer An/Aus-Kontrolle mit Luer-Lock-Inlet (Hülse) und Luer-Lock-Ausgängen (Kern)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7521C3669C3794
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)