Merck
W355704
Sigma-Aldrich
(−)-Perillaaldehyd
≥92%
Synonym(e):
(S)-(−)-Perillaldehyd, (S)-4-Isopropenylcyclohexen-1-carbaldehyd, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
Größe auswählen
W355704-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 276.00
1 KG
CHF 1’400.00
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W355704-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 276.00
1 KG
CHF 1’400.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
FEMA-Nummer:
3557
Beilstein:
2326448
CoE-Nummer:
4154
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.117
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
green; herbaceous
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥92%
Optische Aktivität
[α]20/D −120°, c = 10 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; herbaceous
SMILES String
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Allgemeine Beschreibung
(S)-(-)-Perillaldehyde is a monoterpene aldehyde mainly found in the herb, Perilla frutescens.[1] It is the key volatile flavor compound of orange juice[2] and mandarin peel oil.[3]
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Terpenes in the gas phase: The structural conformation of S-(?)-perillaldehyde investigated by microwave spectroscopy and quantum chemical calculations
Moreno JRA, et al.
Chemical Physics Letters, 473(1), 17-20 (2009)
Volatile flavour components of orange juice obtained from the cv. Kozan of Turkey
Selli S, et al.
J. Food Compos. Anal., 17(6), 789-796 (2004)
Conformational Flexibility in Terpenes: Vibrational Circular Dichroism (VCD), Infrared and Raman Study of S-(?)-Perillaldehyde
Partal UF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(34), 7887-7893 (2008)
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis