Merck
W313505
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Decadienal
≥90%, FG
Synonym(e):
(E,E)-2,4-Decadienal
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
FEMA-Nummer:
3135
Beilstein:
1704897
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2120
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.140
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
fatty; meaty; citrus
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥90%
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; meaty; citrus
SMILES String
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
InChIKey
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Allgemeine Beschreibung
trans,trans-2,4-Decadienal ist einer der wichtigsten flüchtigen Geschmacksbestandteile von Reis, Tomaten sowie kaltgepressten Orangen- und Tangerinenölen. Es wurde auch in Frittierölen und -dämpfen identifiziert, da es sich bei der Lipid-Peroxidation im erhitzten Speiseöl als Nebenprodukt bildet.
Anwendung
  • Multispectral and Molecular Dynamics Study on the Impact of trans,trans-2,4-Decadienal and 4-hydroxy-2-nonenal on Myoglobin Redox Stability.: Die Studie untersucht die Auswirkungen von Lipid-Oxidationsprodukten auf die Proteinstabilität, mit signifikanten Auswirkungen für das Verständnis von oxidativem Stress und dessen Auswirkungen auf Muskelnahrung (Qi et al., 2024).
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Flavor volatiles in three rice cultivars with low levels of digestible protein during cooking.
Zeng Z, et al.
Cereal Chem., 85(5), 689-695 (2008)
Isolation of trans, trans-2, 4-decadienal and intermedeol from cold-pressed citrus oils.
Moshonas MG & Shaw PE.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 27(1), 210-211 (1979)
Content of trans, trans?2, 4?decadienal in deep?fried and pan?fried potatoes.
Boskou G, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 108(2), 109-115 (2006)
Flavour compounds and a quantitative descriptive analysis of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) of different cultivars in short-term storage.
Krumbein A, et al.
Postharvest biology and technology, 32(1), 15-28 (2004)
Anna Lettieri et al.
Marine drugs, 13(3), 1451-1465 (2015-03-20)
The anti-proliferative effects of diatoms, described for the first time in copepods, have also been demonstrated in benthic invertebrates such as polychaetes, sea urchins and tunicates. In these organisms PUAs (polyunsaturated aldehydes) induce the disruption of gametogenesis, gamete functionality, fertilization