218391
(S)-(−)-Perillylalkohol
96%
Synonym(e):
p-Mentha-1,8-dien-7-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D −88°, c = 1 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
- Perillylalkohol-Neoglykosidderivate als potenzielle Antikrebswirkstoffe;
- Amino-modifizierte Derivate von (S)-Perillylalkohol als stark wachstumshemmende Wirkstoffe;
- Perillaldehyd-8,9-epoxid, ein Derivat der Klasse der para-Menthane, als In-vivo-Antitumorwirkstoff.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter