Merck
218294
Sigma-Aldrich
(−)-Perillaaldehyd
technical grade, 92%
Synonym(e):
(S)-(−)-Perillaldehyd, (S)-4-Isopropenylcyclohexen-1-carbaldehyd, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
Größe auswählen
5 G
CHF 53.00
CHF 53.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 53.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
2326448
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 53.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
92%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis