W224707
L-Carveol, Gemisch aus cis und trans
≥95%, FG
Synonym(e):
(−)-Carveol, Isomerengemisch, p-Mentha-6,8-dien-2-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]22/D −115°, c = 1 in chloroform
Zusammensetzung
contains IFRA restricted Carvone
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
carvone
Organoleptisch
minty; herbaceous
SMILES String
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
InChIKey
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter