Merck
W267511
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-vinylphenol
≥98%, FG
Synonym(e):
4-Vinylguaiacol
Größe auswählen
W267511-SAMPLE-K
CHF 58.70
25 G
CHF 256.00
100 G
CHF 494.00
1 KG
CHF 1’930.00
CHF 58.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W267511-SAMPLE-K
CHF 58.70
25 G
CHF 256.00
100 G
CHF 494.00
1 KG
CHF 1’930.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(CH=CH2)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
FEMA-Nummer:
2675
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
177
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.009
NACRES:
NA.21
CHF 58.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.582 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cedar; woody; peanut
SMILES String
COc1cc(C=C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
InChIKey
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Methoxy-4-vinylphenol ist eine der vorwiegenden flüchtigen Aromaverbindungen von Buchweizen[1] und Okra.[2]
Anwendung
  • Anti-Ulcerative Colitis Effects and Active Ingredients in Ethyl Acetate Extract from Decoction of Sargentodoxa cuneata.: In dieser Studie wird das therapeutische Potenzial von Sargentodoxa cuneata bei der Behandlung von Colitis ulcerosa untersucht, mit besonderem Fokus auf dem Wirkstoff 2-Methoxy-4-vinylphenol. Sie bietet wertvolle Daten für Chemiker, die an neuen Therapien für entzündliche Erkrankungen arbeiten (Yu et al., 2023).
  • Phytochemical characterization, anti-diarrhoeal, analgesic, anti-inflammatory activities and toxicity profile of Ananas comosus (L.) Merr (pineapple) leaf in albino rats.: Diese umfassende Studie bewertet die medizinischen Eigenschaften von Ananasblättern und identifiziert 2-Methoxy-4-vinylphenol als eine seiner phytochemischen Substanzen. Sie bietet Anhaltspunkte für weitere Forschungsarbeiten zur Anwendung im Bereich Schmerzlinderung und Entzündungshemmung (Ugobu et al., 2024).
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Z Huang et al.
Journal of bacteriology, 176(19), 5912-5918 (1994-10-01)
A ferulic acid decarboxylase enzyme which catalyzes the decarboxylation of ferulic acid to 4-hydroxy-3-methoxystyrene was purified from Pseudomonas fluorescens UI 670. The enzyme requires no cofactors and contains no prosthetic groups. Gel filtration estimated an apparent molecular mass of 40.4
Nele Vanbeneden et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(24), 11983-11988 (2008-12-05)
In this study the decrease of 4-vinylguaiacol (4VG) during beer aging was investigated and the products that arise from it were identified. Two compounds, vanillin and apocynol, were identified in beer model solutions after forced aging and in naturally aged
Wen Gu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(6), 1797-1805 (2010-11-19)
Ferulic acid decarboxylase (FADase) can catalyze the transformation of ferulic acid into 4-vinyl guaiacol via decarboxylation in microorganisms. In this study, a gene encoding FADase was first isolated from the bacterium Enterobacter sp. Px6-4 using degenerate primers and a genome
R L Rouseff et al.
Journal of chromatographic science, 30(10), 383-387 (1992-10-01)
This study is undertaken to develop a simplified, rapid method to determine both immediate and potential off odors due to 4-vinyl guaiacol and its odorless precursor, ferulic acid, from a single sample preparation and chromatographic analysis. Orange juice sample preparation
Victoria Harris et al.
Applied microbiology and biotechnology, 78(6), 997-1006 (2008-03-07)
Dekkera and Brettanomyces yeast are important spoilage organisms in a number of food and beverage products. Isolates of both genera were cultured in a defined medium and supplemented with hydroxycinnamic acids and vinylphenols to investigate their influence on growth and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf