Merck
W290267
Sigma-Aldrich
(-)-α-Pinene
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Größe auswählen
W290267-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 103.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W290267-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
FEMA-Nummer:
2902
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
01.004
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
Pinus spp.
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
α-pinene and β-pinene
Organoleptisch
fresh; camphoraceous; woody; pine
SMILES String
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.3 °F
Flammpunkt (°C)
31.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.