Merck
W447704
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetat
≥99%
Synonym(e):
Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetat, (Ethyl-2-methyldioxolan-2-yl)-acetat, 2-Methyl-1,3-dioxolan-2-essigsäure-ethylester, Applinal, Fructone, Jasmaprunat, NSC 6537
Größe auswählen
W447704-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 84.30
5 KG
CHF 204.00
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W447704-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 84.30
5 KG
CHF 204.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
FEMA-Nummer:
4477
Beilstein:
130164
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥99%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; fruity; sweet
SMILES String
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)