Wichtige Dokumente
274399
(−)-α-Pinen
99%, optical purity ee: ≥86% (GLC)
Synonym(e):
(1S)-(−)-α-Pinen, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en, (1S,5S)-2-Pinen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
~3 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −50.0 to −46.0°, neat
Optische Reinheit
ee: ≥86% (GLC)
Selbstzündungstemp.
491 °F
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-64 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Anwendung
- To prepare chiral γ-amino alcohols, which are used as catalysts for the preparation of chiral 1-aryl-1-propanols using aromatic aldehydes.[3]
- As a substrate in the study of its t-BuOOH mediated oxidation catalyzed by Co(II) complex.[4]
- As a starting material for the synthesis of polyfunctionalized cyclobutane derivatives.[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.3 °F
Flammpunkt (°C)
31.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters