Merck
P45702
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinen
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
Synonym(e):
(1S)-(−)-α-Pinen, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en, (1S,5S)-2-Pinen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
Beilstein:
1903790
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
eCl@ss:
39011007
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~3 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −42°, neat
Optische Reinheit
ee: ≥81% (GLC)
Selbstzündungstemp.
491 °F
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-64 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.3 °F
Flammpunkt (°C)
31.3 °C