Wichtige Dokumente
W246830
Isoeugenol
natural, 99%, FG
Synonym(e):
2-Methoxy-4-propenyl-phenol
Biologische Quelle
Betel leaf oil
Qualitätsniveau
300
400
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Zusammensetzung
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Isoeugenol
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
isoeugenol
Organoleptisch
clove; woody; spicy; smoky; sweet
SMILES String
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.