Wichtige Dokumente
268070
(+)-α-Pinen
≥99%
Synonym(e):
(1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en, (1R,5R)-2-Pinen
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]21/D +50.7°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Selbstzündungstemp.
491 °F
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−62 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters