W242705
Ethylbuttersäure
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl-butyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
4 (vs air)
Dampfdruck
15.5 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
865 °F
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Timolol transport from microemulsions trapped in HEMA gels.: This article examines the microemulsion systems for drug delivery, where ethyl butyrate could play a role in solubilizing components (Li CC et al., 2007).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup