Merck
XX6200006P
Millipore
Filterpinzette, stumpfes Ende, Edelstahl
Synonym(e):
Forceps
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.24
Materialien
302 stainless steel
polypropylene handle
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Versandbedingung
ambient
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Abgeschrägte, nicht gezahnte Spitzen, um empfindliche Membranoberflächen zu schützen
  • Kann durch Autoklavieren oder Abflammen sterilisiert werden
  • Anwendung zur vorsichtigen Handhabung von Membranen
Sonstige Hinweise
Stellen Sie sicher, dass Ihre Filtrationsmembranen während der Handhabung nicht beschädigt werden, indem Sie diese stumpfe Pinzette verwenden.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Protokolle
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Alle anzeigen