W439400
2,4,5-Trimethyloxazol
99%, FG
Synonym(e):
Trimethyloxazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
133-134 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; nutty; sweet
SMILES String
Cc1nc(C)c(C)o1
InChI
1S/C6H9NO/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
InChIKey
ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 1ppm: Sweet roasted cocoa, coffee, chocolate, slightly seared savory beef, proteinous with green vegetative nuances.