Merck
182702
Sigma-Aldrich
Poly(vinylidenfluorid)
average Mw ~534,000 by GPC, powder
Synonym(e):
PVDF
About This Item
Lineare Formel:
(CH2CF2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
15 mmHg ( 32 °C)
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw ~534,000 by GPC
Brechungsindex
n20/D 1.42
Übergangstemp.
Tg −38 °C
Tm 171 °C
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
InChIKey
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(vinylidenfluorid) (PVDF) ist ein teilkristallines, nicht zentrosymmetrisches Polymer, das über piezo-, pyro- und ferroelektrische Eigenschaften verfügt. Es handelt sich um ein lineares Polymer, das permanente elektrische Dipole senkrecht zur Richtung der Molekülkette aufweist. Diese Dipole resultieren aus der unterschiedlichen Elektronegativität der Wasserstoff- und Fluoratome in Bezug auf Kohlenstoff. Je nach Verarbeitungsbedingungen weist PVDF mehrere unterschiedliche kristalline Phasen auf (α,β,γ,δ). Die β-Phase von PVDF ist die Phase mit den besten ferroelektrischen und piezoelektrischen Eigenschaften.
Anwendung
Poly(vinylidenfluorid) (PVDF) wird in nanoporösen Elektroden verwendet. Es wird zur Synthese von Verbundwerkstoffen eingesetzt, die aus ultrafeinen PVDF-Fasern mit eingebetteten Kohlenstoff-Nanoröhren bestehen. Es kann in Sensoren, Aktuatoren, zur Energiespeicherung, in Sphygmomanometern, Drucksensoren, Nanogeneratoren und Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt werden. Zusätzlich kann es als Matrix für PVDF-Nanoton-Nanoverbundstoffe und PVDF-Acrylkautschuk/Ton-Nanoverbundstoff-Hybride Anwendung finden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Hot Plate Annealing at a Low Temperature of a Thin Ferroelectric P(VDF-TrFE) Film with an Improved Crystalline Structure for Sensors and Actuators.
Sensors (Basel, Switzerland), 14(10), 19115-19127 null
Shu-Hua Wang et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 522-522 (2014-10-08)
Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) ultrafine fibers with different proportions of multi-walled carbon nanotube (MWCNT) embedded have been fabricated using a modified electrospinning device with a rotating collector. With the increasing of MWCNT content, the β phase was noticeable enhanced, and the
Thermal-to-electric energy conversion of a nanoporous carbon
Yu Q, et al
Journal of Power Sources, 183(1), 403-405 (2008)
Chi Yan Lai et al.
Membranes, 4(1), 55-78 (2014-06-25)
Current commercial polymer membranes have shown high performance and durability in water treatment, converting poor quality waters to higher quality suitable for drinking, agriculture and recycling. However, to extend the treatment into more challenging water sources containing abrasive particles, micro
Wenzhong Ma et al.
Membranes, 4(2), 243-256 (2014-06-25)
The crystallization behaviors of two copolymers of PVDF were studied, and the effect of copolymerized chains on the crystallization behavior was investigated. The results indicated that both copolymers had a lowered crystallization temperature and crystallinity. The crystallization rate was improved