Wichtige Dokumente
W230840
Citronella-Grasöl aus Cymbopogon nardus Rendle
Certified organic (NOP)
Synonym(e):
Citronella grass oil, Cymbopogon winterianus
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]/D -9 to +18°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
lemon
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)