Merck
W229210
Sigma-Aldrich
Cinnamon leaf oil
Ceylon origin, FG
Synonym(e):
Cinnamomum zeylanicum
Größe auswählen
W229210-SAMPLE-K
CHF 52.80
1 KG
CHF 193.00
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W229210-SAMPLE-K
CHF 52.80
1 KG
CHF 193.00
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2292
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 52.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
Cinnamonum zeylanicum Blume
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Optische Aktivität
[α]20/D +0.7°, neat
Ursprung
Ceylon origin
Brechungsindex
n20/D 1.5330
bp
194-234 °C
Dichte
1.041 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cinnamon; clove; spicy; woody
Allgemeine Beschreibung
Cinnamon leaf oil is mainly used as a food additive and flavoring agent in the food industry due to its distinct aroma.[1] Eugenol and cinnamaldehyde are the key volatile constituents of this oil.[2][3]
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout
Ojagh SM, et al
Food Chemistry, 120(1), 193-198 (2010)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)