Merck
W225800
Sigma-Aldrich
Cassia oil
FG
Synonym(e):
Cinnamomum cassia
Größe auswählen
W225800-SAMPLE-K
CHF 60.70
1 KG
CHF 144.00
10 KG
CHF 969.00
CHF 60.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W225800-SAMPLE-K
CHF 60.70
1 KG
CHF 144.00
10 KG
CHF 969.00
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2258
CoE-Nummer:
401n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 60.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
Cinnamomum cassia Blume
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Brechungsindex
n20/D 1.609
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; spicy
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 10 ppm
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)