W300500
Sandalwood oil
natural
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Santalum album l.
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
natural
Optische Aktivität
[α]20/D −15°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; spicy; herbaceous; balsamic
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable