Merck
54341-U
Supelco
Supelclean EZ-POP NP solid phase extraction (SPE) Tube
volume 12 mL, pkg of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supelclean EZ-POP NP, volume 12 mL, pkg of 20
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed A, 1.25 g (Supelclean LC-Florisil®)
bed b, 1.25 g (Z-Sep/C18)
Verpackung
pkg of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
12 mL
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
florisil bonding phase
zirconia bonding phase
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Retetionsmechanismus: Die Lipidmatrix wird durch die normale Phasen-, hydrophobe und Lewis-Säure-Lewis-Base-Wechselwirkungen zurückgehalten.
Kompatibilität der Probenmatrix: Öle
  • Doppelschicht-SPE, enthält sowohl LC-Florisil-® (obere Schicht) als auch Z-Sep/C18- (untere Schicht) SPE-Sorbenzien, getrennt durch eine PE-Fritte.
  • Für die ausgezeichnete Reinigung bei der Analyse von unpolaren persistenten organischen Schadstoffen (persistent organic pollutants, POP) aus öligen Matrizen entwickelt.
  • Vor allem die fettige Matrix wird durch die Kartusche zurückgehalten, während unpolare POP mit Acetonitril hindurchgewaschen werden.
Diese Multi-Bett-Festphasenextraktions(SPE)-Kartusche wurde für die Extraktion unpolarer persistenter organischer Schadstoffe (POP), insbesondere schwerer und leichter mehrkerniger aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAH), aus Speiseöl-Matrizen wie Oliven- und Maisöl entwickelt. Vor allem die fettige Matrix wird durch die Kartusche zurückgehalten, während PAH mit Acetonitril hindurchgewaschen werden. Der gewonnene Extrakt eignet sich für die GC-MS- oder HPLC-FLD-Analyse. Die oberste Schicht der SPE-Kartusche besteht aus Florisil®, einem polaren Adsorptionsmedium, das mit polaren funktionellen Gruppen wie Säuren und Alkoholen interagiert. Die unterste Schicht besteht aus einer Mischung von Discovery® DSC-18- und Z-Sep-Sorbenzien. C18 bindet fettige Matrizen mittels hydrophober Wechselwirkungen. Z-Sep, ein Zirkonoxid-beschichtetes Siliziumdioxid, wirkt als Lewis-Säure und interagiert mit dem Sauerstoff in OH- und COOH-Gruppen der Fettsäuren und Mono- und Diacylglycerine.
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons in Olive Oil After Solid Phase Extraction Using a Dual-Layer Sorbent Cartridge Followed by HPLC Fluorescence Analysis
Stenerson, K.K., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry (2015)
Protokolle
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Verwandter Inhalt
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.