Wichtige Dokumente
22134
(+)-β-Cedren
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1S,2R,5S)-8-Methylen-2,6,6-trimethyl-tricyclo[5.3.1.01.5]undecan
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]/D 11.5 to 14.5°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.502
bp
263-264 °C (lit.)
Dichte
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]1(C2=C)C(C)(C)[C@@](CC[C@H]3C)([H])[C@]3(CC2)C1
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
InChIKey
DYLPEFGBWGEFBB-OSFYFWSMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?