Merck
W229105
Sigma-Aldrich
Cinnamon bark oil
FCC, FG
Synonym(e):
Cassia oil, Cinnamomum
Größe auswählen
W229105-SAMPLE-K
CHF 60.70
250 G
CHF 384.00
1 KG
CHF 881.00
CHF 60.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W229105-SAMPLE-K
CHF 60.70
250 G
CHF 384.00
1 KG
CHF 881.00
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2291
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 60.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
Cinnamonum zeylanicum Blume
Qualitätsniveau
300
400
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Optische Aktivität
[α]20/D −1.0°, neat
Ursprung
Sri Lanka origin
Brechungsindex
n20/D 1.581
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cinnamon; spicy; sweet
Anwendung
  • Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)