Fortfahren mit
P1458
Polyethylenglykol -Lösung
greener alternative
40 % (w/w) in H2O, average mol wt 8,000
Synonym(e):
PEG -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.30
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 144.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
CHF 80.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
0.2 μm filtered
Quality Level
mol wt
average mol wt 8,000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
40 % (w/w) in H2O
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
PEG wird als Fusogen zur Herstellung von Hybridomazellen für die Produktion von monoklonalen Antikörpern benutzt. Induziert Zellhybridisierung
For making aqueous two-phase partitions for cell fractionation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7629381269528877
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
concentration
40 % (w/w) in H2O
concentration
~50% in H2O
concentration
~50% in H2O
concentration
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liudi Tang et al.
PLoS pathogens, 15(4), e1007742-e1007742 (2019-04-27)
Persistent hepatitis B virus (HBV) infection relies on the establishment and maintenance of covalently closed circular (ccc) DNA, a 3.2 kb episome that serves as a viral transcription template, in the nucleus of an infected hepatocyte. Although evidence suggests that
Sevdan Yılmaz et al.
Fish & shellfish immunology, 78, 140-157 (2018-04-24)
The present study investigated the effects of dietary trans-cinnamic acid (CA) on pre- and post-challenge haematological, serum biochemical, non-specific immune and head kidney gene expression responses of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss juveniles. In this regard, fish with an average weight
Sondra T Bland et al.
Brain, behavior, and immunity, 23(4), 492-497 (2009-06-03)
Glial activation has recently been discovered to modulate several effects of morphine, including analgesia, tolerance, and dependence. The present studies extend this line of investigation by exploring whether glial activation may also affect extracellular levels of dopamine (DA) in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1458-50ML04061837602245
P1458-25ML04061834355014
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf