Merck
W291706
Sigma-Aldrich
Polysorbat 80
FG
Synonym(e):
TWEEN® 80, POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
Größe auswählen
W291706-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 83.70
10 KG
CHF 241.00
25 KG
CHF 430.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W291706-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 83.70
10 KG
CHF 241.00
25 KG
CHF 430.00
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2917
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
E-Nummer:
E 433
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
palm oil
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 172.838
FDA 21 CFR 172.840
FDA 21 CFR 172.842
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
corn
Organoleptisch
alcohol
SMILES String
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChIKey
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polysorbat 80 (TWEEN® 80) ist ein Polyethylensorbitolester.
Anwendung
Polysorbat 80 (TWEEN® 80) ist ein hydrophiles, nichtionisches Tensid,[1] das häufig als Tensid und Solubilisierungsmittel im Lebensmittel- und Kosmetikbereich eingesetzt wird.[2]
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hongjian Zhang et al.
Archives of pharmacal research, 26(9), 768-772 (2003-10-17)
Tween 80 (Polysorbate 80) is a hydrophilic nonionic surfactant commonly used as an ingredient in dosing vehicles for pre-clinical in vivo studies (e.g., pharmacokinetic studies, etc.). Tween 80 increased apical to basolateral permeability of digoxin in Caco-2 cells suggesting that
Stability characterization of a polysorbate 80-dimethyl trisulfide formulation, a cyanide antidote candidate.
Bartling CM, et al.
Drugs in R&D, 16(1), 109-127 (2016)
Use of Polysorbate 80 (Tween 80) as a phase-transfer catalyst.
Thoman CJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(18), 4476-4478 (1989)
Tatiana Beldarrain-Iznaga et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 141, 110136-110136 (2021-03-02)
To provide their health effect, probiotics need to maintain their viability, adhere to the intestinal epithelium, and colonize it without losing their probiotic properties. In the present study, Lactobacillus casei was encapsulated in a double emulsion and then coated with
Asher Preska Steinberg et al.
Biomacromolecules, 20(7), 2675-2683 (2019-06-28)
Systems consisting of a polyelectrolyte solution in contact with a cross-linked polyelectrolyte network are ubiquitous (e.g., biofilms, drug-delivering hydrogels, and mammalian extracellular matrices), yet the underlying physics governing these interactions is not well understood. Here, we find that carboxymethyl cellulose
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Storage conditions of Polysorbate 80: What are the adviced storage conditions of Polysorbate 80? We normally store it at room temperature. But recently stored it at 2-8°C, does this impact the quality of our product?
    1 answer
    1. This product does not require controlled temperature storage. While stability studies at low temperatures have not been performed, historically, refrigerated temperatures have had no impact on product integrity. In many cases, this product is added to mixtures at low concentrations and then stored frozen. This product ships at ambient temperature globally, at all times of the year, and in all climates. It is very robust.