Merck
P73803
Sigma-Aldrich
Pyrrolidin
99%
Synonym(e):
Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.12
Beilstein:
102395
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
2.45 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
653 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChIKey
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pyrrolidin ist ein heterocyclischer Baustein, der in der organischen Synthese verwendet wird, und ein Gerüst für biologisch aktive Verbindungen.
Anwendung
Pyrrolidin wird für die Synthese von N-Benzoylpyrrolidin aus Benzaldehyd mittels oxidativer Aminierung verwendet. Es kann bei der Synthese von N-Sulfinylaldiminen aus Carbonylverbindungen und Sulfonamiden als Katalysator genutzt werden.
Pyrrolidin kann außerdem für die folgenden Synthesen verwendet werden:
  • Taddol-Pyrrolidin-Phosphoramidit, ein Ligand für die Rhodium-katalysierte [2+2+2] Cycloaddition von Pentenylisocyanat und 4-Ethynylanisol.
  • H,4 PyrrolidineQuin-BAM (′PBAM′), ein selektiver Katalysator für die Aza-Henry-Addition von Nitroalkanen zu Arylaldiminen.{88]
  • 1,2,3,3a,4,9-Hexahydropyrrol-[2,1-b]quinazolin mittels Reaktion mit o-Aminobenzaldehyd.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
o-Aminobenzaldehyde, Redox-Neutral Aminal Formation and Synthesis of Deoxyvasicinone
Zhang C, et al.
Organic Syntheses, 89, 274-274 (2012)
Pyrrolidine in drug discovery: a versatile scaffold for novel biologically active compounds
Li Petri G, et al.
Topics in Current Chemistry, 379, 1-46 (2021)
Enantioselective Rhodium-Catalyzed [2+2+2] Cycloaddition of Pentenyl Isocyanate and 4-Ethynylanisole: Preparation and Use of Taddol-pyrrolidine Phosphoramidite
Oberg KM, et al.
Organic Syntheses, 91, 150-150 (2014)
Metal?Free One?Pot Oxidative Amination of Aromatic Aldehydes: Conversion of Benzaldehyde to N?Benzoyl Pyrrolidine.
Ekoue?Kovi K & Wolf C
Organic Syntheses, 1-7 (2010)
Preparation of N-Sulfinyl Aldimines using Pyrrolidine as Catalyst via Iminium Ion Activation
Morales S, et al.
Organic Syntheses, 94, 346-346 (2017)