179760
2-Acetyl-cyclohexanon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
111-112 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.