Wichtige Dokumente
8.07494
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine
for synthesis
Synonym(e):
Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin
Größe auswählen
5 ML
CHF 23.90
250 ML
CHF 50.80
1 L
CHF 193.00
CHF 23.90
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 23.90
250 ML
CHF 50.80
1 L
CHF 193.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
204-648-7
NACRES:
NA.22
CHF 23.90
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
65 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
345 °C
Wirksamkeit
433 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.6-10.6 % (v/v)
pH-Wert
12.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
86-88 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-63 °C
Übergangstemp.
flash point 3 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].N1CCCC1.[H+]
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-4-5-3-1;/h5H,1-4H2;1H
InChIKey
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Wasser (K. F.): ≤ 0.50 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3 °C - closed cup