427055
N-Boc-pyrrolidin
97%
Synonym(e):
tert-Butyl-1-pyrrolidincarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-aryl-N-boc-pyrrolidines
- scalemic 2-pyrrolidinylcuprates
- 2-alkenyl-N-Boc-pyrrolidines
- 1-deoxycastanospermine
- methylphenidate analogues
- (+)-elaeokanine A
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter