Merck
A51203
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
220-223 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
InChIKey
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)