171778
2-Aminobenzimidazol
97%
Synonym(e):
2-Benzimidazolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C (lit.)
SMILES String
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
InChIKey
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PLAU(5328)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves