Wichtige Dokumente
288373
2-Amino-6-methylbenzothiazol
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C8H8N2S/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?