Merck
734977
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazol
97%
Synonym(e):
2-Benzoxazolamin, Benzooxazol-2-yl-amin
Größe auswählen
5 G
CHF 54.50
CHF 54.50
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 54.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
Beilstein:
115981
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
CHF 54.50
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-133 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChIKey
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)