Merck
72986
Supelco
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
size: 10 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
Quervernetzung
2 % cross-linked
Konzentration
10% (solids)
Partikelgröße
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
Dichte
1.05 g/cm3
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)