Merck
84280
Sigma-Aldrich
Salicylsäure-hexylester
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Hexyl-salicylat
Größe auswählen
250 ML
CHF 47.80
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 47.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
Beilstein:
2453103
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 47.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
290 °C (lit.)
Säurezahl
≤5
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
InChIKey
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)