Wichtige Dokumente
794139
(η5 -Cyclopentadienyl)[N,N-dimethyl-Ν′-(2-pyridinylmethylidene)propane-1,3-diamine]ruthenium hexafluorophosphate
Synonym(e):
Herzon Reductive Hydration Catalyst
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>180 °C
SMILES String
CN(C)CCC/N=C/C1=NC=CC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[C]2[C][C][C][C]2.[Ru+]
InChI
1S/C11H17N3.C5H5.F6P.Ru/c1-14(2)9-5-7-12-10-11-6-3-4-8-13-11;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h3-4,6,8,10H,5,7,9H2,1-2H3;1-5H;;/q;;-1;+1/b12-10+;;;
InChIKey
KUSUXOOKLDLSSI-AKMNYRKMSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
The Herzon group has developed highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration and reductive hydration of terminal alkynes to form aldehydes and linear alcohols, respectively.