Merck
714941
Sigma-Aldrich
Chloro(cyclopentadienyl)[bis(diphenylphosphino)methan]ruthenium(II)
97%
Größe auswählen
250 MG
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 162.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H27ClP2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
586.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
190-196 °C
SMILES String
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C(P(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H22P2.C5H5.ClH.Ru/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;1-2-4-5-3-1;;/h1-20H,21H2;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1
InChIKey
NFGZGIRSDQBCFT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst for:
  • Anti-Markovnikov hydration
  • β-alkylation with primary alcohols
  • Cyclization of terminal alkynals to cycloalkenes
  • Electrochemical oxidation of methanol
  • Hydration of 1-alkynes
  • Isomerization of allylic alcohols
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)