Merck
768960
Sigma-Aldrich
Stickoxid
Messer® CANGas, 99%
Synonym(e):
Distickstoffmonoxid, Lachgas
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.01
Beilstein:
8137358
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1.53 (15 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
51.7 mmHg ( 21 °C)
Beschreibung
Filling mass: 21g
Assay
99%
Form
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
InChIKey
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nitrous oxide is a gas that is colourless, odourless, and narcotic. It is also an oxidizing and liquefied gas that is heavier than air. Applications include use as the following: an oxidizing agent in atomic absorption spectrometry (AAS), oxidizer in rocket propellants, anesthetic in medical fields, propellant for whipped cream (food industries), and ultra-high purity for oxidizing and etching gas in semiconductor industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)