Merck
769118
Sigma-Aldrich
Xenon
99.99%, Messer® CANGas
Synonym(e):
Xenon gas
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Xe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
Qualitätsniveau
Assay
99.99%
Form
gas
SMILES String
[Xe]
InChI
1S/Xe
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)