295574
Stickstoff
≥99.998%
Synonym(e):
Nitrogen gas
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for DIN 38407-42
Dampfdichte
0.97 (vs air)
Assay
≥99.998%
Verunreinigungen
≤3 ppm water
≤5 ppm oxygen
bp
−196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−210 °C (lit.)
SMILES String
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
InChIKey
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.